Imprimer
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500 8.18282.9020
8.18282.0025EA 47.3 EUR
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500 8.18282.9020
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) pour la synthèse
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point de fusion: 20…23 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008805
Numéro CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
ONU: 2929
ADR: 6.1 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 24 °C
Molar Mass 218.25 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (0.7 hPa)
Flash Point 37 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials