Imprimer
Pyruvate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
A15045.18 A15045.30 A15045.36
A15045.18EA 36.2 EUR
A15045.18 A15045.30 A15045.36
Pyruvate d'éthyle ≥98%
Pyruvate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 617-35-6 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Pleasant Melting Point: -58° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 1071466 Merck Reference: 14,8021 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009123
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 1.050
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009123
Numéro CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
ONU: 3272
ADR: 3 III