Propiononitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 107-12-0
Molecular Formula: CH3CH2CN
Formula Weight: 55.08
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3660
Odour: Pleasant
Melting Point: -92°
Boiling Point: 97-98°
Beilstein Reference: 773680
Merck Reference: 14,7827
UN No.: 2404
MDL No.: MFCD00001948
Formule:
C₃H₅N Point d'ébullition: 97…98 °C Point de fusion: –92 °C Densité: 0,781 Point d'éclair: 6 °C (42 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001948 Numéro CAS: 107-12-0 EINECS: 203-464-4 ONU: 2404 ADR: 3,II Merck Index: 14,7827 |