Imprimer
Anhydride chloroacetique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 53.9 EUR
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Anhydride chloroacetique 97%
Anhydride chloroacetique
Formule: C₄H₄Cl₂O₃
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…59 °C
Densité: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000929
Numéro CAS: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %