Imprimer
Chlorodifluoroacétate de méthyle 98%, tiges
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A18623.09 A18623.30
A18623.09EA 38.2 EUR
A18623.09 A18623.30
Chlorodifluoroacétate de méthyle 98%, tiges
Chlorodifluoroacétate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 1514-87-0 Molecular Formula: ClCF2CO2CH3 Formula Weight: 144.50 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.3500 Boiling Point: 79-81° Beilstein Reference: 1756072 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000775
Formule: C₃H₃ClF₂O₂
MW: 144.51 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C
Densité: 1.371
Point d'éclair: 19 °C (66 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000775
Numéro CAS: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
ONU: 2924
ADR: 3 II