Imprimer
4'-Chloroacétanilide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41480.0050 8.41480.0250
8.41480.0050EA 75.1 EUR
8.41480.0050 8.41480.0250
4'-Chloroacétanilide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacétanilide
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169.61 g/mol
Point d'ébullition: 333
Point de fusion: 179…180 °C
Densité: 1.385 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000612
Numéro CAS: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.95 g/l (65 °C) (experimental)
Melting Point 179 - 180 °C
Molar Mass 169.61 g/mol
Boiling Point 333 °C (1013 hPa)
Density 1.385 g/cm3 (22 °C)