Imprimer
1,2-Dichloroéthane
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
T869.1 T869.2
ROTHT869.1EA 26.5 EUR
ROTHT869.1 ROTHT869.2
1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Point d'ébullition: 83.5
Point de fusion: –35.5 °C
Densité: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
ONU: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM