Imprimer
Octanal ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10901.30 A10901.0B A10901.18
A10901.30EA 53.2 EUR
A10901.30 A10901.0B A10901.18
Octanal ≥98%
Octanal
Purity: 98% CAS No.: 124-13-0 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4195 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 169-171° Merck Reference: 14,1766 UN No.: 1191 MDL No.: MFCD00007029
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 169…171 °C
Point de fusion: 12…15 °C
Densité: 0,821
Point d'éclair: 56 °C (133 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007029
Numéro CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
ONU: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1766