Imprimer
Propylène oxyde 99.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (±)-Methyloxirane, (±)-Propene oxide, (±)-Propylene oxide
220160010 220160050 220160025
ACRO220160010EA 62.4 EUR
ACRO220160010 ACRO220160050 ACRO220160025
Propylène oxyde 99.5%, très pur
Propylène oxyde
Formule: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 34 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: –37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005126
Numéro CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
ONU: 1280
ADR: 3 I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %