Imprimer
2-Bromoéthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20175.0100 8.20175.0250
8.20175.0100EA 115 EUR
8.20175.0100 8.20175.0250
2-Bromoéthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Bromoéthanol
Formule: BrH₂CCH₂OH
MW: 124.97 g/mol
Point d'ébullition: 149
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002827
Numéro CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
ONU: 2929
ADR: 6.1 (3) II
Merck Index: 13,03826
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 124.97 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 3.2 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials