2-Bromoéthanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
106920050
106921000
106922500
ACRO106920050EA
57.5
EUR
ACRO106920050
ACRO106921000
ACRO106922500
2-Bromoéthanol 97%
2-Bromoéthanol
Formule:
BrH₂CCH₂OH MW: 124.97 g/mol Point d'ébullition: 149…150 °C (750 mmHg) Point de fusion: –80 °C Densité: 1.76 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002827 Numéro CAS: 540-51-2 EINECS: 208-748-1 ONU: 2927 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03826 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | ≤0.1 mg KOH/g |