11-Bromo-1-undécanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
293440100
293440500
ACRO293440100EA
44
EUR
ACRO293440100
ACRO293440500
11-Bromo-1-undécanol 97%
11-Bromo-1-undécanol
Formule:
HO(CH₂)₁₀CH₂Br Point d'ébullition: 165…170 °C (1 mmHg) Point de fusion: 42…47 °C Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004752 Numéro CAS: 1611-56-9 EINECS: 216-554-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 47 °C |
GC | ≥96.0 % |