Imprimer
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
406541000 406540250
ACRO406541000EA 263 EUR
ACRO406541000 ACRO406540250
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
1,3-Dibromo-2-propanol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217.89 g/mol
Point d'ébullition: 89
Densité: 2.13 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000216
Numéro CAS: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
ONU: 1987
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %