Imprimer
Acide bromoacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14403.0B A14403.0I A14403.30
A14403.0BEA 102 EUR
A14403.0B A14403.0I A14403.30
Acide bromoacétique ≥98%
Acide bromoacétique
Purity: 98+% CAS No.: 79-08-3 Molecular Formula: C2H3BrO2 Formula Weight: 138.95 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 207-209° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 506167 Merck Reference: 14,1400 UN No.: 3425 MDL No.: MFCD00002678
Formule: BrCH₂COOH
Point d'ébullition: 207…209 °C
Point de fusion: 44…49 °C
Densité: 1,930
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002678
Numéro CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
ONU: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1400