Imprimer
Chlorure de 6-bromohexanoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11063.06 A11063.14 A11063.22
A11063.06EA 45.6 EUR
A11063.06 A11063.14 A11063.22
Chlorure de 6-bromohexanoyle ≥97%
Chlorure de 6-bromohexanoyle
Purity: 97% CAS No.: 22809-37-6 Molecular Formula: C6H10BrClO Formula Weight: 213.50 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Acrid Boiling Point: 119-120°/9mm Beilstein Reference: 1749739 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000761
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOCl
Point d'ébullition: 119…120 °C (9 mmHg)
Densité: 1,397
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000761
Numéro CAS: 22809-37-6
EINECS: 245-236-7
ONU: 3265
ADR: 8,II