Bromure de bromoacétyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
106601000
106605000
ACRO106601000EA
62.5
EUR
ACRO106601000
ACRO106605000
Bromure de bromoacétyle 98%
Bromure de bromoacétyle
Formule:
BrCH₂COOBr MW: 201.85 g/mol Point d'ébullition: 148 Densité: 2.31 g/cm³ Point d'éclair: >105 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000115 Numéro CAS: 598-21-0 EINECS: 209-923-5 ONU: 2513 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |