Imprimer
Bromoacétonitrile 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13933.09 A13933.18 A13933.30
A13933.09EA 52 EUR
A13933.09 A13933.18 A13933.30
Bromoacétonitrile 96%
Bromoacétonitrile
Purity: 96% CAS No.: 590-17-0 Molecular Formula: BrCH2CN Formula Weight: 119.95 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 150° Beilstein Reference: 956569 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001884
Formule: BrCNCH₂
Point d'ébullition: 150 °C
Point de fusion: –36 °C
Densité: 1.722
Point d'éclair: 81 °C (178 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001884
Numéro CAS: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III