Imprimer
Acide sorbique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
7158.1 7158.2 7158.3
ROTH7158.1EA 0 EUR
ROTH7158.1 ROTH7158.2 ROTH7158.3
Acide sorbique
Acide sorbique
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002703
Numéro CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM