D-Glucono-1,5-lactone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
271050010
271052500
271050051
ACRO271050010EA
136
EUR
ACRO271050010
ACRO271052500
ACRO271050051
D-Glucono-1,5-lactone 99%
D-Glucono-1,5-lactone
Formule:
C₆H₁₀O₆ Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa) Point de fusion: 151…155 °C (déc.) Densité: 0,6 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006647 Numéro CAS: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 13,04470 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 158 °C (Dec) |
Ash | ≤0.1 % |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Reducing substances | ≤0.5 % |