Imprimer
D(+)-Biotine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
230090010 230095000 230090050 230090250
ACRO230090010EA 136 EUR
ACRO230090010 ACRO230095000 ACRO230090050 ACRO230090250
D(+)-Biotine 98%
D(+)-Biotine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 231…233 °C (dec.)
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (2% soln. in 0.1 N NaOH) clear, colorless
Specific optical rotation +89° to +93° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 N NaOH) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dried substance)