Imprimer
(S)-(-)-1-Phényléthanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
217790010 217790050 217790250
ACRO217790010EA 33.4 EUR
ACRO217790010 ACRO217790050 ACRO217790250
(S)-(-)-1-Phényléthanol 99%
(S)-(-)-1-Phényléthanol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 98 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 9…11 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064264
Numéro CAS: 1445-91-6
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -44° (20°C, 589 nm) (neat)