(R)-(+)-1-Phényl-1-propanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 1565-74-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 2041555
Optical Rotation: +47° (c=2.2 in hexane)
MDL No.: MFCD00064279
Formule:
C₉H₁₂O Point d'ébullition: 217…219 °C Densité: 0.993 Point d'éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064279 Numéro CAS: 1565-74-8 |