Imprimer
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine pour la séparation de racémates, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, L(-)-α-Methylbenzylamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07047.0025 8.07047.0250 8.07047.0010
8.07047.0025EA 61.7 EUR
8.07047.0025 8.07047.0250 8.07047.0010
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine pour la séparation de racémates, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 187
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064406
Numéro CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 12,06106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 187 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.5259 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 355 °C