Imprimer
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
L19117.14 L19117.22 L19117.06
L19117.14EA 57.7 EUR
L19117.14 L19117.22 L19117.06
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 3886-69-9 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5260 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 2410916 Merck Reference: 14,6026 Optical Rotation: +30° (c=10 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064405
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.948
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064405
Numéro CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
ONU: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 14,6026