Imprimer
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
371462500 371460010 371460500
ACRO371462500EA 252 EUR
ACRO371462500 ACRO371460010 ACRO371460500
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine 99+%
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
produced by BASF AG
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064405
Numéro CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
ONU: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)