Imprimer
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
362410010 362410050
ACRO362410010EA 82.9 EUR
ACRO362410010 ACRO362410050
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol 95%, 98% ee
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol
Formule: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Point d'éclair: 26 °C
Numéro MDL: MFCD00190166
Numéro CAS: 2914-69-4
ONU: 2929
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)