Imprimer
5-Hydroxy-L-tryptophane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 5-Hydroxyl-L-tryptophan, (-)-5-Hydroxy-L-Tryptophane, L-5-Hydroxytryptophan, Oxitriptan, H-Trp(5-OH)-OH
148290010 148290050 148290250
ACRO148290010EA 47.8 EUR
ACRO148290010 ACRO148290050 ACRO148290250
5-Hydroxy-L-tryptophane 99%
5-Hydroxy-L-tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Point de fusion: 270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064341
Numéro CAS: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥98.5 % (on dry substance)
Specific optical rotation -30.9° to -34.9° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (on dry substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Arsenic (As) ≤1 ppm