Imprimer
L(-)-Tryptophane
Fournisseur: Molekula
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
13831082-1KG 13831082-100G
MOLE13831082-1KGEA 0 EUR
MOLE13831082-1KG MOLE13831082-100G
L(-)-Tryptophane
L(-)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Point de fusion: 290
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064340
Numéro CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929