Imprimer
L(-)-Tryptophane, Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
1.08374.0010EA 52.4 EUR
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
L(-)-Tryptophane, Millipore®
L(-)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 290 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064340
Numéro CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929