L(-)-Tryptophane
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1645.0500
A1645.1000
A1645.0500EA
1040
EUR
A1645.0500
A1645.1000
L(-)-Tryptophane
L(-)-Tryptophane
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Point de fusion: 290 °C Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064340 Numéro CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |