L(-)-Tryptophane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A10230.14
A10230.22
A10230.36
A10230.14EA
53.2
EUR
A10230.14
A10230.22
A10230.36
L(-)-Tryptophane ≥99%
L(-)-Tryptophane
Purity: 99%
CAS No.: 73-22-3
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 280° 285°
Beilstein Reference: 86197
Merck Reference: 14,9797
Optical Rotation: -31° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064340
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Point de fusion: 280…285 °C Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064340 Numéro CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 14,9797 |