Imprimer
D(+)-Tryptophane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-D-Trp-OH
168630050 168630250 168631000
ACRO168630050EA 45.5 EUR
ACRO168630050 ACRO168630250 ACRO168631000
D(+)-Tryptophane 99%
D(+)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Point de fusion: 282…285 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005647
Numéro CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +29.5° to +33.5° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %