(S)-(+)-4-Méthyl-2-pentanol 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(S)-(+)-Methyl isobutyl carbinol, (S)-4-Methylpentan-2-ol
L18882.03
L18882.MD
L18882.03EA
162
EUR
L18882.03
L18882.MD
(S)-(+)-4-Méthyl-2-pentanol 99
(S)-(+)-4-Méthyl-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 14898-80-7
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 1718991
Optical Rotation: +21° (neat)
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD03093078
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Point d'ébullition: 130…131 °C Densité: 0.802 Point d'éclair: 41 °C (105 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093078 Numéro CAS: 14898-80-7 ONU: 2053 ADR: 3 III |