(R)-(-)-3-Méthyl-2-butanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L11008.03
L11008.MD
L11008.03EA
197
EUR
L11008.03
L11008.MD
(R)-(-)-3-Méthyl-2-butanol ≥98%
(R)-(-)-3-Méthyl-2-butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 1572-93-6
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 3535088
Optical Rotation: -5° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00065949
Formule:
C₅H₁₂O MW: 88.15 g/mol Point d'ébullition: 112 °C Densité: 0.810 Point d'éclair: 26 °C (78 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065949 Numéro CAS: 1572-93-6 ONU: 1105 ADR: 3 III |