Imprimer
L-Leucine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
1.05020.1000 1.05020.9010
1.05020.1000EA 1970 EUR
1.05020.1000 1.05020.9010
L-Leucine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Point de fusion: 300
Densité: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451