Imprimer
L(+)-Valine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
4879.1 4879.2
ROTH4879.1EA 0 EUR
ROTH4879.1 ROTH4879.2
L(+)-Valine
L(+)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 86
Densité: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458