Imprimer
L(+)-Isoleucine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
A13699.09 A13699.18 A13699.22 A13699.30
A13699.09EA 35.3 EUR
A13699.09 A13699.18 A13699.22 A13699.30
L(+)-Isoleucine ≥99%
L(+)-Isoleucine
Purity: 99% CAS No.: 73-32-5 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 287° dec. Beilstein Reference: 1721792 Merck Reference: 14,5179 Optical Rotation: +40° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064222
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Point de fusion: ∼ 287 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064222
Numéro CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,5179