Imprimer
D(-)-Isoleucine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
H27488.03 H27488.MD
H27488.03EA 511 EUR
H27488.03 H27488.MD
D(-)-Isoleucine ≥98%
D(-)-Isoleucine
Purity: 98% CAS No.: 319-78-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 265° subl. Optical Rotation: -40° (c=5 in 5N HCl)
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 265 °C (subl.)
Densité: 1.224 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064221
Numéro CAS: 319-78-8
EINECS: 206-269-2