Imprimer
D(-)-Sorbitol ≥96%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
0691-5KGEA 1210 EUR
0691-5KG 0691-500G
D(-)-Sorbitol ≥96%, Haute Pureté
D(-)-Sorbitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…100 °C
Densité: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <0.0003%
Chloride <0.005%
Heavy Metals <0.001%
Moisture (KF) ≤1%
Purity (Anhydrous) ≥96%
Residue after Ignition <0.1%
Sulphate <0.01%