Imprimer
D(-)-Mannitol
Fournisseur: PanReac AppliChem
APPCA4831.1000EA 546 EUR
APPCA4831.1000
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 290…295 °C (4 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
Merck Index: 13,05769
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg