Imprimer
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2S,3S)-Butane-2,3-diol, (S,S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylene glykol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (S,S)-(+)-2,3-Butylene glykol, L(+)-2,3-Butanediol
247735000 247730025
ACRO247735000EA 81 EUR
ACRO247735000 ACRO247730025
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol 99%
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 179…182 °C (760 mmHg)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063648
Numéro CAS: 19132-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)