Imprimer
(S)-(+)-1,3-Butanediol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-(+)-1,3-Butylene glykol, (S)-Butane-1,3-diol, (S)-(+)-1,3-Dihydroxy butane
217970010 217970050 217970250
ACRO217970010EA 70.3 EUR
ACRO217970010 ACRO217970050 ACRO217970250
(S)-(+)-1,3-Butanediol 98%
(S)-(+)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (14 mmHg)
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064278
Numéro CAS: 24621-61-2
EINECS: 246-363-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4385 to 1.4405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +27° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)