Imprimer
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 98+%, 99+% ee
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
217980010 217980050
ACRO217980010EA 66.3 EUR
ACRO217980010 ACRO217980050
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 98+%, 99+% ee
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 77.3…77.4 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064267
Numéro CAS: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4309 to 1.4329 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 % (GC)
Specific optical rotation -12.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (neat)