L(+)-Potassium hydrogénotartrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
222670010
222670051
222672500
ACRO222670010EA
61.9
EUR
ACRO222670010
ACRO222670051
ACRO222672500
L(+)-Potassium hydrogénotartrate 99%
L(+)-Potassium hydrogénotartrate
Formule:
KOOC(CHOH)₂COOH Point de fusion: 250 °C Densité: 1,95 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065392 Numéro CAS: 868-14-4 EINECS: 212-769-1 Merck Index: 13,07697 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C) |
Specific optical rotation | +8.0° to +9.2° (20°C, 589 nm) (c=10, HCl 1M and H2O) (on dried substance) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % (On dried substance) |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |