Imprimer
Acide L(+)-tartrique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
A13668.22 A13668.0E A13668.36
A13668.22EA 26.5 EUR
A13668.22 A13668.0E A13668.36
Acide L(+)-tartrique ≥99%
Acide L(+)-tartrique
Purity: 99% CAS No.: 87-69-4 Molecular Formula: C4H6O6 Formula Weight: 150.09 Odour: Odourless pH: 2.1 Melting Point: 168-170° Beilstein Reference: 1725147 Merck Reference: 14,9070 Optical Rotation: +12.4° (c=20 in water) MDL No.: MFCD00064207
Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.760
Point d'éclair: 150 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
ATTEINDRE: 01-2119537204-47
Merck Index: 14,9070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM