Imprimer
Acide L(+)-tartrique ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
420005000 420000025
ACRO420005000EA 69.9 EUR
ACRO420005000 ACRO420000025
Acide L(+)-tartrique ACS
Acide L(+)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…172 °C (dec.)
Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
ATTEINDRE: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.1%) passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %