Imprimer
(S)-(-)-Acide malique
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
11050.02 11050.03
SERA11050.02EA 0 EUR
SERA11050.02 SERA11050.03
(S)-(-)-Acide malique
(S)-(-)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 101…104 °C
Densité: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064213
Numéro CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730