Imprimer
(S)-(-)-Acide malique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13702.22 A13702.30 A13702.36
A13702.22EA 65.4 EUR
A13702.22 A13702.30 A13702.36
(S)-(-)-Acide malique ≥97%
(S)-(-)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…106 °C
Densité: 1,60
Point d'éclair: 220 °C (428 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064213
Numéro CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 14,5707