Imprimer
Acide L(+)-aspartique zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
MQ200
8.16003.0100 8.16003.0500
8.16003.0100EA 37.7 EUR
8.16003.0100 8.16003.0500
Acide L(+)-aspartique zS, Sigma-Aldrich®
Acide L(+)-aspartique
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Point d'ébullition: 311
Point de fusion: 251
Densité: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002616
Numéro CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point 269 - 271 °C (decomposition)
Molar Mass 133.1 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (4 g/l, H2O, 20 °C)