Imprimer
Acide L(+)-aspartique, Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.00126.1000 1.00126.9010
1.00126.1000EA 329 EUR
1.00126.1000 1.00126.9010
Acide L(+)-aspartique, Millipore®
Acide L(+)-aspartique
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formule: C₄H₇NO₄
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251 °C
Densité: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002616
Numéro CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845